Przejdź do
ERMCE196
Bovine blood (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 amp
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMCA713ERMCA616ERMDA474IFCC
vibrant-m
ERMCA616
Ground water
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
high-purity bovine blood ERM-CE196
-
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-43-9 + 7439-92-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I have a question regarding the amount in the ampoule. How many mL are in the ampoule you have? Thank you for your answer.
    1 answer
    1. This product is supplied as a lyophilized material in a rubber stoppered vial. Each vial contains approximately 1.1 g of lyophilized material and, after reconstitution, yields about 5.75 mL of bovine blood. Note that this material also includes EDTA as an anticoagulant, two preservatives (gentamycin and 4-hydroxybenzoic acid methylester), and is spiked with lead nitrate.