Przejdź do
F5645
Fura 2 magnesium-selective analog tetrapotassium salt
~90% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H12N2O11K4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
588.69
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OC(=O)COc1cc2cc(oc2cc1N(CC(O)=O)CC(O)=O)-c3ncc(o3)C(O)=O
InChI
1S/C18H14N2O11.K.H/c21-14(22)5-20(6-15(23)24)9-3-10-8(1-11(9)29-7-16(25)26)2-12(30-10)17-19-4-13(31-17)18(27)28;;/h1-4H,5-7H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28);;
InChI key
HPJZOFRYSYPJGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Cell impermeable fluorescent probe for Mg2+
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)