Przejdź do
FA10011
PIPETMAN® Mikropipeta wielokanałowa P200L
for use with BioControl GDS, suitable for PCR, tip volume 20-200 μL
Synonim(y):
Mikropipeta wielokanałowa zgodna z GDS, Pipeta wielokanałowa do systemu GDS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121521
Packaging:
box of 1 unit
10 570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
box of 1 unit
technique(s)
PCR: suitable
tip volume
20-200 μL
compatibility
for use with BioControl GDS
storage temp.
room temp
General description
Mikropipeta wielokanałowa PIPETMAN® P200L to wszechstronne narzędzie laboratoryjne, które może być używane w połączeniu z systemem Assurance® GDS (Genetic Detection System). Assurance® GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania patogenów w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Mikropipeta wielokanałowa P200L umożliwia wydajne i dokładne dozowanie próbek ciekłych do wielu studzienek lub probówek. Wielokanałowość pipety pozwala na jednoczesne pipetowanie, oszczędzając czas i zwiększając przepustowość podczas zadań związanych z obsługą cieczy. Pipeta PIPETMAN® P200L jest wyposażona w zaawansowane funkcje, takie jak regulowane ustawienia objętości, ergonomiczna konstrukcja i niezawodne działanie, zapewniające precyzyjne i powtarzalne dozowanie próbek ciekłych. Kompatybilność P200L z szeroką gamą jednorazowych końcówek dodatkowo zwiększa użyteczność i zdolność adaptacji systemu.
Application
Mikropipeta wielokanałowa PIPETMAN® P200L jest używana z systemem Assurance® GDS w celu pełnego przygotowania odczynników do wykrywania organizmów patogennych metodą PCR w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Other Notes
The Product Contains the Following:
  • 8-channel micropipette
Legal Information
Pipetman is a registered trademark of Gilson, Inc.
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GILFA10011GILFA10009GILFA10037
description
for use with BioControl GDS, suitable for PCR, tip volume 20-200 μL
description
P8x200L, 8-channel, volume 20-200 μL
description
P8x20L, 8-channel, volume 2-20 μL
description
P8x300L, 8-channel, volume 20-300 μL, with V-Rings
packaging
box of 1 unit
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
compatibility
for use with BioControl™ GDS
compatibility
Gilson PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
compatibility
Gilson PIPETMAN DIAMOND Tips DL10, D200, DFL10ST, DF30ST
compatibility
Gilson PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
tip volume
20-200 μL
tip volume
-
tip volume
-
tip volume
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)