Przejdź do
G9012
Glycerol
≥99.5%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
1 gal
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-289-5
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
sustainability
Sustainability features
technique(s)
immunofluorescence: suitable
impurities
≤0.20% Water (Karl Fischer)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.25 g/mL (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λ
1 cm path
UV absorption
λ: 205 nm Amax: 1.0, λ: 225 nm Amax: 0.40, λ: 280 nm Amax: 0.10, λ: 320 nm Amax: 0.04, λ: 340 nm Amax: 0.01, λ: 400 nm Amax: 0.01
suitability
suitable for component for culture media
application(s)
lipidomics
liquid formulation
sample preservation
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycerol is odourless, colorless, viscous in nature, and exists as a sweet tasting liquid. It can be derived naturally as well as from petrochemical feedstock. Glycerol has a wide variety of applications, and is one of the most valuable and versatile chemical substances in nature. It can be used as an emollient, solvent, sweetening agent, in pharmaceutical formulations, cosmetics, foodstuffs and toiletries. It is very stable and can be easily stored under normal temperature; also it is non-irritating and has no adverse impact to the environment.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Application
Glycerol has been used as a component of mounting medium for immunofluorescence. It has also been used as additives in poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate (PEDOT:PSS) based inks.
Biochem/physiol Actions
Glycerol is hygroscopic in nature and is soluble in water owing to its three hydrophilic alcoholic hydroxyl groups. It can form both inter- and intramolecular hydrogen bonds, making it a very flexible molecule. The physiologic effect of glycerine is due to cell-mediated immunity, increased IgG production and increased histamine release.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
77067W252506G2025
Glycerol analytical standard
Supelco
77067
Glycerol
description
≥99.5%
description
analytical standard
description
FCC, FG
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
palm oil
biological source
-
solubility
water: 1 mL/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
suitability
suitable for component for culture media
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is this product DNase and RNase free?
    1 answer
    1. This product is not tested for DNase or RNase. Please see the links below to review the Molecular Biology tested products that are listed at RNase and DNase-free:
      Glycerol, Molecular Biology, 99%
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5516
      Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, Anhydrous, 99.5%
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/49767
      Glycerol, Molecular Biology Grade, Calbiochem
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/356352m
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the shelf life of a glycerol solution containing 60-70% glycerol.
    1 answer
    1. The shelf life exclusively refers to originally sealed packages stored under adequate conditions as shown on the label, on the technical data sheet or indicated on our homepage. The shelf life after opening is depending on various factors (e.g. storage temperatures, humidity, atmosphere, etc.) which might affect the stability after opening. We are not in the position to consider these influencing factors outside our company. Therefore, the customers themselves have to define the stability criteria after opening/in-use which is reflecting these points according to the specific circumstances.
      Helpful?
  5. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.