Przejdź do
ICS006
Chlorite IC Standard
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
895,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC ICS-006-100
concentration
1000 μg/mL in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Chlorite IC standard may be used in the determination of disinfection by-product, chlorite in water samples using ion chromatography technique (IC).
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ICS023ICS024ICS012
description
certified reference material
description
certified reference material
description
analytical standard
description
analytical standard
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
grade
certified reference material
grade
analytical standard, certified reference material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)