Przejdź do
LIGHTOX22
LightOx™22
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.42
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)CC
InChI
1S/C22H23NO2/c1-4-23-14-13-22(2,3)19-15-17(9-12-20(19)23)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,4,13-14H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI key
JFQMWYKQDAWCSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescence microscopy, fluorescent retinoid binding assay, fluorescence spectroscopy.
Biochem/physiol Actions
Strong ligand for retinoic acid receptor proteins
Features and Benefits
LightOx22 is a synthetic analogue of all-trans-retinoic acid (ATRA), that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV or 405 nm light. The compound is a strong ligand for the retinoic acid receptor proteins (RARs) and related cellular retinoic acid binding proteins (CRABPI/II) and can, therefore, be used as a replacement for ATRA in cellular assays involving retinoid signaling processes. LightOx22 can be utilised to study retinoid behaviour using fluorescence microscopy, employed in a competitive fluorometric ligand-binding assay for direct determination of the strength of binding of non-fluorescent retinoids to a protein target, and as a fluorophore in fluorescence spectroscopy.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Other Notes
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Legal Information
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LIGHTOX23LIGHTOX26LIGHTOX25
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)