Przejdź do
MGVS40
Medical Viscosity Standard
viscosity 4.0 mPa.s (25.00 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
4.0 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MGVS60MGVS12MGVS20
description
viscosity 4.0 mPa.s (25.00 °C)
description
viscosity 6.0 mPa.s (25 °C), pkg of 100 mL
description
viscosity 1.2 mPa.s (25.00 °C)
description
viscosity 2.0 mPa.s (25.00 °C)
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
viscosity
4.0 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
6.0 mPa.s(25 °C)
viscosity
1.2 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
2.0 mPa.s(25.00 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medical Viscosity Standard
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)