Przejdź do
P8903
Phenolphthalin
≥92%
Synonim(y):
2-(Bis[4-hydroxyphenyl]methyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.34
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-384-4
MDL number:
eCl@ss:
32150313
assay
≥92%
form
powder
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccc3C(O)=O
InChI
1S/C20H16O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(22)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)20(23)24/h1-12,19,21-22H,(H,23,24)
InChI key
FFFPYJTVNSSLBQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Do not confuse with the indicator phenol-
phthalein.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)