Przejdź do
PH720CF
Certified pH Buffer Solution, pH 7 at 20 °C, Coloured (Yellow), with Fungicide
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)