Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@@H](OC)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-10(22-4)16(21,15(2,3)20)14(19)23-9-11-5-7-17-8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-/m0/s1
InChI key
ZNEMYFCJOCCUJN-VFFTVRQLSA-N
General description
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.95% | description 97% |
| application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade - | grade - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay 99.95% | assay 97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename Goodfellow 077-126-70 | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?