Przejdź do
PMC1102
Acetonitrile
≥99.75%, ISOM8™, anhydrous
Synonim(y):
ACN, Acetonitrile, MeCN, Cyanomethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
UNSPSC Code:
12352148
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.75%
Grade:
anhydrous
Bp:
81-82 °C (lit.), 82 °C ((lit))
Vapor pressure:
44 mmHg ( 20 °C), 72.8 mmHg ( 20 °C)
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
anhydrous
vapor density
1.41 (vs air), 1.59 (vs air)
vapor pressure
44 mmHg ( 20 °C), 72.8 mmHg ( 20 °C)
description
Various Returnable Container Options
product line
ISOM8™
assay
≥99.75%
form
liquid
autoignition temp.
523 °C (975°F), 973 °F
shelf life
36 mo.
expl. lim.
16 %
packaging
Sure/Seal™ of 100 mL, Sure/Seal™ of 12 × 100 mL, Sure/Seal™ of 2 L, Sure/Seal™ of 4 × 2 L
impurities
<0.001% water (<0.005% water for individual packaging amounts less than 500 mL)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n/D 1.3440 (lit.), n20/D 1.344 (lit.)
pH
(10 ppmacidity (format:neat))
bp
81-82 °C (lit.), 82 °C ((lit))
mp
-45 °C, −45 °C (lit.)
transition temp
flash point 6 °C (42°F)
solubility
miscible
density
0.786 g/mL at 25 °C
cation traces
(See Dossier)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Welcome to our ISOM8™ line of high-quality products available and able to scale for manufacturing. Within our ISOM8 team, we have expertise and documentation to support ISO 9001 industrial and non-GMP pharma production needs, as defined by our M-Clarity™ Program.
Our portfolio of ISOM8 products and chemistries is ever evolving to support our valued Sigma-Aldrich® customers′ requirements. Please navigate to our documents section to look at dossiers and other quality documentation for this product, provided with support of our Elevated Assurance Program.
Our ISOM8™ Acetonitrile is available within the USA with our ReCycler® Solvent System for returnable, reusable, and readily available bulk solvent delivery, to reduce packaging waste and help you achieve your sustainablility goals. To request ISOM8 and other product lines in returnable containers Click Here.
Unlock your manufacturing potential with our comprehensive program. By choosing ISOM8™ chemicals, ensure compliance while fostering innovation and excellence. Connect with us to learn more about how we can support your journey toward manufacturing success.
Application
Organic Synthesis
Acetonitrile plays a crucial role in various organic reactions, including nucleophilic substitutions and coupling reactions, facilitating the formation of complex molecules.
Extraction Processes
This solvent is effective for extracting active ingredients and impurities from raw materials, enhancing the efficiency of purification processes in both industrial and non-GMP pharmaceutical settings.
Features and Benefits
FEATURES
  • Anhydrous Solvent: The absence of water ensures that it is ideal for reactions and processes that require moisture-free conditions.
  • High Purity: We ensure that our anhydrous acetonitrile meets stringent quality standards, making it suitable for a wide range of demanding applications.
  • Versatile Applications: Acetonitrile is a polar aprotic solvent, which makes it effective for a wide range of chemical reactions, including nucleophilic substitutions and extractions.
  • Returnable Containers: Our anhydrous acetonitrile is offered in returnable containers, designed for industry to minimize waste, and support sustainable practices.
BENEFITS
  • Improved Reaction Efficiency: The anhydrous nature reduces side reactions that can occur in the presence of water, possibly improving yields in select chemical syntheses.
  • Cost Efficiency: Comparably lower-cost, non-GMP product production combined with returnable containers can lead to significant cost savings over time.
  • Convenience: The returnable container system simplifies logistics to manage inventory and replenishment without the need for additional waste disposal.
Packaging
100mL to 2L bottles are packaged in Sure/Seal™containers.
For bulk amounts in US, we offer returnables through ReCycler® Program.
Legal Information
ISOM8 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
M-CLARITY is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RECYCLER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AX015234442L010002
description
≥99.75%, ISOM8™, anhydrous
description
anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
description
suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
description
-
grade
anhydrous
grade
biotech. grade, anhydrous
grade
-
grade
-
assay
≥99.75%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300, 200
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
solubility
miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble (completely)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)