Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 620,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3920,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32129211
620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description ≥99.5% (titration) | description ≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line BioXtra | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| quality free-flowing | quality - | quality - | quality - |
| useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 | useful pH range 5.5-6.7 |
| pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa 6.1 | pKa 6.1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?