Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
4870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(11.7 kD)
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Źródło: E . coliOczyszczanie: Oczyszczony z kultury E. coli za pomocą wieloetapowej chromatografii.
Skład: 0.2M Arginina, 1X PBS, pH 7.4. Przefiltrowano przez filtr 0,22 µm.
Uwagi: (1) rPru du 3 posiada N-końcowy tag 8xHis.
(2) Motyw N-glikozylacji w pozycji 33 został zmutowany (N33Q).
Skład: 0.2M Arginina, 1X PBS, pH 7.4. Przefiltrowano przez filtr 0,22 µm.
Uwagi: (1) rPru du 3 posiada N-końcowy tag 8xHis.
(2) Motyw N-glikozylacji w pozycji 33 został zmutowany (N33Q).
Disclaimer
Do użytku badawczego i komercyjnego in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?