The expiration date for this product will be listed on the lot specific certificate of analysis, Please view the sample Certificate of Analysis below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/RTC000075_LRAD1658.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1002811
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
acetaldehyde
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the Shelf life of Acetaldehyde ACS reagent, ≥ 99.5%(Ethanol)?