Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł |
Informacje o tej pozycji
651,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601340
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC) | description suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC) | description - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade biotech. grade, anhydrous | grade - | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 20 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?