Przejdź do
RTC000081
1,2-Dichloroethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,2-Dichloroethane, Ethylene chloride, Ethylene dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
NACRES:
NA.04
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605264
MDL number:
Produkt RTC000081 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601180
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9858 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)