Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601500
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylformamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?