Przejdź do
S115
Nor-S-(−)-SCH-23388 hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
(S)-(−)-7-Chloro-8-hydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.Oc1cc2[C@@H](CNCCc2cc1Cl)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO.ClH/c17-15-8-12-6-7-18-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,18-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m0./s1
InChI key
KTHOTRUZLPTFOY-UQKRIMTDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
37022C1335S1875
description
analytical standard
description
analytical standard
description
≥98% (TLC), powder
description
>95% (HPLC), powder
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)