Przejdź do
S2000S
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
431.7 mPa.s(60 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6SS60SS30000S
description
viscosity 431.7 mPa.s (60 °C)
description
viscosity 2.935 mPa.s (60 °C)
description
viscosity 20.05 mPa.s (60 °C)
description
viscosity 4965 mPa.s (60 °C)
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cosmetics
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
viscosity
431.7 mPa.s(60 °C)
viscosity
2.935 mPa.s(60 °C)
viscosity
20.05 mPa.s(60 °C)
viscosity
4965 mPa.s(60 °C)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)