Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
453,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤5 ppm Phosphorus (P)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%
cation traces
Al: ≤5 ppm, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤10 ppm, Zn: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Application
- A Soy Protein-Based Film Based on Chemical Treatment and Microcrystalline Cellulose Reinforcement Obtained from Corn Husk Byproducts.: This research explores the development of a soy protein-based film reinforced with microcrystalline cellulose derived from corn husk byproducts, treated chemically with sodium sulfite. The resulting film exhibited enhanced mechanical properties, making it a viable option for biodegradable packaging (Zhang et al., 2024) (Zhang et al., 2024).
- Modelling Energy-Harvesting Processes in Primitive Cells: Proton Transport Across Bilayers Driven by the Oxidation of Sulfite.: This article models the energy-harvesting processes in primitive cells, focusing on proton transport across bilayers driven by sulfite oxidation. The findings contribute to the understanding of early cellular bioenergetics and the role of sulfite in these processes (Paula et al., 2024) (Paula et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥98% | description analytical standard | description ≥98% | description anhydrous, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98% |
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form powder or crystals |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| assay ≥98% | assay ≥98% (RT) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.02% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| impurities ≤0.005% Insoluble matter, ≤5 ppm Phosphorus (P) | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfite
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?