Przejdź do
S5145
Silver enhancer solution B
liquid
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Nazwa produktu
Silver enhancer solution B,
form
liquid
Quality Segment
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Silver enhancer solution B has been used in the enhancement of metallic nanoparticles and silver staining.
Other Notes
Initiator solution for Silver Enhancer Kit SE-100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)