Przejdź do
SMB01351
γ-Glutamylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
γ-Glu-Phe, γ-Glutamyl-L-phenylalanine, γ-Glutamylphenylalanine, L-γ-Glutamyl-L-phenylalanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
194—197 °C
solubility
water: slightly soluble
cation traces
C: 54.3—60%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C14H18N2O5/c15-10(13(18)19)6-7-12(17)16-11(14(20)21)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8,15H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
XHHOHZPNYFQJKL-QWRGUYRKSA-N
General description
γ-Glutamylphenylalanine is a dipeptide composed of gamma-glutamate and phenylalanine, and is a proteolytic breakdown product of larger proteins. It is believed to be formed by transpeptidation between glutathione and the corresponding amino acid, catalyzed by gamma-glutamyl transpeptidase. Some dipeptides are known to have physiological or cell-signaling effects although most are simply short-lived intermediates on their way to specific amino acid degradation pathways following further proteolysis. It can be detected in the urine of patients with phenylketonuria, which is a human genetic disorder due to the lack of phenylalanine hydroxylase to metabolize phenylalanine to tyrosine. gamma-Glutamylphenylalanine is found in adzuki bean, onion, garlic, and soybean.
Application
γ-Glutamylphenylalanine can be used in biochemical and metabolomics research applications
Features and Benefits
  • Suitable for Metabolomics and Biochemical research
  • High-quality compound suitable for multiple research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB01349G09031294848
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥80% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
194—197 °C
mp
186 °C
mp
-
mp
-
cation traces
C: 54.3—60%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
solubility
water: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)