Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
Beilstein/REAXYS Number:
773898
MDL number:
grade
certified reference material
agency
BCR®
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.), 62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
agriculture
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
InChI key
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified for the D/H ratio
Analysis Note
For more information please see:
STA003M
STA003M
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylurea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.