Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaction suitability
reaction type: Amidations
manufacturer/tradename
SynpleChem
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Wkład z odczynnikami do tworzenia amidów (dla soli aminowych) to wkład z odczynnikami do Synple 2 Automated Synthesizer, który umożliwia sprzęganie amidowe kwasów karboksylowych i amin. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do sprzęgania i oczyszczania amidów.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne substraty: kwasy karboksylowe, pierwszorzędowe i drugorzędowe sole alkiloaminowe
Zawartość kartridża:
- Podtrzymywany karbodiimid i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
- SCX2 (do oczyszczania)
- Podtrzymywany węglan (zmiatacz kwasów)
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika
- Łatwość obsługi - protokoły są ładowane przez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, co minimalizuje narażenie użytkownika na ich działanie - Ustawianie reakcjinarażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 ° C do 80 °CC - 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne substraty: kwasy karboksylowe, pierwszorzędowe i drugorzędowe sole alkiloaminowe
Zawartość kartridża:
- Podtrzymywany karbodiimid i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
- SCX2 (do oczyszczania)
- Podtrzymywany węglan (zmiatacz kwasów)
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika
- Łatwość obsługi - protokoły są ładowane przez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, co minimalizuje narażenie użytkownika na ich działanie - Ustawianie reakcjinarażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 ° C do 80 °CC - 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?