Przejdź do
SYNPLE-H005
Kaseta z odczynnikiem Piperazyna
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 0.5 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikami Piperazine to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia syntezę heterocyklu piperazyny z aldehydu przy użyciu odczynnika SnAP. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przekształcenia wybranego aldehydu w heterocykl piperazyny.
Skala: do 0,5 mmol
Heterocykl: Piperazyna
Kompatybilne substraty: aldehyd
Zawartość wkładu:
  • Immobilizowany odczynnik SnAP
  • Katalizator Cu (Cu(OTF)2 i triflan 2,6-lutydyniowy)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Krzemionka (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-H001 Wkład z odczynnikiem - morfolina
  • SYNPLE-H002 Wkład z odczynnikiem Oksazepan
  • SYNPLE-H004 Wkład z odczynnikiem 2-metylomorfolina
  • SYNPLE-H006 Wkład z odczynnikiem Diazepan
  • SYNPLE-H007 Wkład z odczynnikiem 3-metylomorfolina
  • SYNPLE-H010 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(4-Pyr)
  • SYNPLE-H090 Wkład z odczynnikiem 9-OMe-Benzoksazepan
  • SYNPLE-H091 Kaseta z odczynnikiem 7-Br-9-OMe-Benzoksazepan
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Other Notes
Zintegrowana konsola do kapsułkowanej, zautomatyzowanej syntezy organicznej
Więcej informacji na temat tworzenia heterocykli przy użyciu odczynników SnAP można znaleźć tutaj:SnAP Technology Spotlight
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-48-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)