Przejdź do
SYNPLE-SC002
Zautomatyzowany syntezator Synple 2
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132 870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
132 870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Synple 2 Automated Synthesizer to stacjonarne, oparte na kapsułkach, łatwe w użyciu urządzenie do zautomatyzowanej syntezy. Wystarczy dodać materiał wyjściowy, który ma zostać przekształcony, a także jednorazową kapsułkę z odczynnikiem Synple, a za jednym naciśnięciem przycisku produkt zostanie wygenerowany, wyizolowany i oczyszczony.
Wkłady z odczynnikiem są dostępne dla następujących klas reakcji:
  • Tworzenie heterocykli
  • Redukcyjne aminowanie
  • Tworzenie PROTAC
  • Znaczniki biotyny
  • Reakcja Mitsunobu
  • Ochrona/deprotekcja Boc
  • Fluorowanie
Każda kaseta zawiera skanowalny chip umożliwiający załadowanie standardowej sekwencji reakcji bez konieczności dalszego programowania. Kluczowe parametry reakcji (czas, temperatura itp.) można łatwo modyfikować.
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)