Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 818,00 zł |
Informacje o tej pozycji
616,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC THRD1000-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description certified reference material | description certified reference material | description certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format single component solution | format matrix material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| manufacturer/tradename RTC THRD1000-100 | manufacturer/tradename RTC HARD1000-100 | manufacturer/tradename RTC TPO1000-100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can i use that standard for titration?
1 answer-
This is only a total hardness standard that is not suitable to be used as a titration reference material.