Przejdź do
UPH2O
Ultra czysta woda bez DNA
DNA-free, Nuclease-free water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106229
NACRES:
NA.21
Technique(s):
DNA sequencing: suitable, RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, qPCR: suitable
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
mol wt
18.015 g/mol
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
packaging
pkg of 1.5 mL
storage condition
room temperature
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, qPCR: suitable
dilution
(Molecular assays)
shipped in
ambient
General description
Ultraczysta woda wolna od DNA jest generowana przy użyciu systemu oczyszczania wody ultraczystej Milli-Q® IQ 7000, sterylizowana filtrem i poddawana obróbce UV oraz przechodzi rygorystyczne testy kontroli jakości, aby zapewnić, że jest wolna od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nikolazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w molekularnych testach diagnostycznych. Ultra czysta woda wolna od DNA powinna być używana z innymi odczynnikami ultra czystymi wolnymi od DNA, takimi jak Ultra czysta polimeraza DNA JumpStart™ Taq, Ultra czysta odwrotna transkryptaza High-temp i towarzyszące jej Ultra czyste bufory RT-PCR, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Ultra czysta woda wolna od DNA została zaprojektowana do użytku w wysoce regulowanych branżach w zastosowaniach, które wymagają wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniami przenoszonymi przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Application
Ultra czysta woda wolna od DNA może być używana do:
  • Zastosowanie w testach molekularnych
  • Sekwencjonowanie DNA
  • syntezy cDNA
  • PCR i qPCR
  • Do dalszej produkcji
Features and Benefits
  • Bez DNA
  • Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
  • Filtr sterylizowany
  • Poddane obróbce UV, nie poddane obróbce DEPC
  • Idealny do zastosowań molekularnych o wysokiej przepustowości
  • Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości
Packaging
Ultra czysta woda wolna od DNA jest dostarczana w większych jednostkach SKU w celu ułatwienia stosowania w aplikacjach RT-PCR o wysokiej wydajności i do dalszej produkcji. Woda niezawierająca ultra czystego DNA powinna być używana z innymi odczynnikami niezawierającymi ultra czystego DNA, takimi jak Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase, Ultra pure High-temp Reverse Transcriptase i towarzyszącymi buforami Ultra pure RT-PCR, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Other Notes
Testy jakości zapewniają brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (<=1 kopia prokariotycznego gDNA, <=0,1 kopia eukariotycznego gDNA i <=10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu), wykrywanych metodą qPCR przy użyciu uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UPMGCL2UPJSTAQUPTRHCL1
description
DNA-free, Nuclease-free water
description
DNA-free, Nuclease-free 25mM MgCl2, designed for further manufacture
description
DNA-free, Nuclease-free Hot-start Taq Polymerase, designed for further manufacture
description
Ultra pure, Molecular Biology grade pH buffering agent, 1M
technique(s)
DNA sequencing: suitable, qPCR: suitable, RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
room temperature (2-30 °C)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
feature
RNase and DNase free (also Nickase free), DNA free
feature
RNase and DNase free (also Nickase free), DNA free
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
feature
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)