Przejdź do
UPRT
Ultra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza
DNA-free, Nuclease-free high-temp RT, designed for further manufacture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli Expressed in, expressed in E. coli expressed in
form
liquid
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
packaging
pkg of 40 kU
concentration
200 unit/μL, 200 units/μL
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Definicja jednostki - jedna jednostka włącza 0,1 nmol TTP do produktu dwuniciowego w ciągu 10 minut w temperaturze 37°C przy użyciu poli(A):oligo dT jako matrycy:startera ocenianego za pomocą testu fluorescencyjnego.
Polimeraza DNA odwrotnej transkryptazy M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus) wykorzystuje DNA, jednoniciowy RNA lub hybrydę RNA:DNA (przy użyciu startera) do syntezy komplementarnej nici DNA. Typ dziki i tradycyjna odwrotna transkryptaza wirusa białaczki Moloney Murine (MMLV-RT) są ograniczone do niższych temperatur (do 50 ℃) podczas syntezy cDNA. W przypadku wielu reakcji odwrotnej transkrypcji korzystne są temperatury wyższe niż 50 ℃. Wyższe temperatury zmniejszają szanse na zahamowanie z powodu struktur drugorzędowych RNA, jednocześnie zwiększając specyficzność wiązania starterów. Korzyści te prowadzą do zwiększenia pożądanej wydajności cDNA z reakcji odwrotnej transkrypcji. Ultra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza zachowuje swoją wydajność w wysokich temperaturach i przewyższa dzikie typy MMLV-RT. Ultra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza jest wytwarzana w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolna od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. Ultra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza powinna być stosowana z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra czysty bufor 10x odwrotnej transkryptazy i Ultra czysta woda wolna od DNA, aby zminimalizować fałszywie dodatnie i ujemne wyniki oraz poprawić syntezę cDNA. Ultra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza została zaprojektowana do użytku w wysoce regulowanych branżach w zastosowaniach, które wymagają wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniami przenoszonymi przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Application
ZastosowaniaUltra czysta wysokotemperaturowa odwrotna transkryptaza może być używana do:
  • Odwrotnej transkrypcji Syntezy pierwszej nici cDNA (do 7 kb)
  • Przygotowanie bibliotek cDNA
  • jedno- lub dwuetapowego RT-PCR i RT-qPCR
  • Szybka amplifikacja końców cDNA (RACE)
  • RNA-Seq
  • Do dalszej produkcji
Features and Benefits
  • Bez DNA
  • Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
  • Idealny do wysokowydajnych zastosowań RT-PCR
  • Kompatybilny z ultra czystą wysokotemperaturową odwrotną transkryptazą
  • Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości
Packaging
Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer jest dostarczany w większych rozmiarach SKU, aby ułatwić jego użycie w zastosowaniach RT-PCR o wysokiej wydajności i do dalszej produkcji. Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer powinien być używany z innymi odczynnikami wolnymi od ultra czystego DNA, takimi jak Ultra pure High-temp Reverse Transcriptase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Other Notes
Test jakości zapewnia brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (≤ 1 kopia prokariotycznego gDNA, ≤ 0.1 kopia eukariotycznego gDNA i ≤ 10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu) wykrytych metodą qPCR z użyciem uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UPRTBFUPTQBF1TRANSRTRO
description
DNA-free, Nuclease-free high-temp RT, designed for further manufacture
description
DNA-free, Nuclease-free 10x RT buffer, designed for further manufacture
description
DNA-free, Nuclease-free 10x PCR reaction buffer with MgCl2, designed for further manufacture
description
-
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
technique(s)
cDNA synthesis: suitable, RT-PCR: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable, RT-PCR: suitable
recombinant
expressed in E. coli Expressed in, expressed in E. coli expressed in
recombinant
expressed in E. coli expressed in
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
200 unit/μL, 200 units/μL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
packaging
pkg of 40 kU
packaging
pkg of 0.5 mL
packaging
-
packaging
-
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)