Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
600 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
50.49 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50.49 mPa.s (25.00°C), RT50 | description 12423 mPa.s (25.00°C), RT12000 | description 251.5 mPa.s (25.00°C), RT250 | description 4.988 mPa.s (25.00°C), RT5 |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| ASTM D 2162 50.49 mPa.s(25.00 °C) | ASTM D 2162 12423 mPa.s(25.00 °C) | ASTM D 2162 251.5 mPa.s(25.00 °C) | ASTM D 2162 4.988 mPa.s(25.00 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone Rotational Viscosity Standard
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?