Przejdź do
Z802433
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Synonim(y):
Ultra-Small Fluorescence Cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
2860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
3 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS, Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
8.5 mm
chamber volume
45 μL
pathlength
3x3 mm
detection method
fluorometric
General description
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z802336Z802549Z800201
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
description
Suprasil® quartz, High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz , PE stopper
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
manufacturer/tradename
Hellma, Hellma 105.251-QS
manufacturer/tradename
Hellma, Hellma 105.250-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.252-QS
pathlength
3x3 mm
pathlength
3x3 mm
pathlength
10x2 mm
pathlength
1.5x1.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm , 42.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)