Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.21
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
38150101
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
concentration
0.1 M
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M | description BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O | description Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M | description PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| density 1.01 g/mL at 20 °C | density - | density 1.080 g/cm3 | density - |
| concentration 0.1 M | concentration 2 M in H2O | concentration 1.00 M±0.01 M | concentration 25 mM±1 mM |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium chloride solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?