Przejdź do
00898
DEAE-Dextran
average mol wt 10,000
Synonim(y):
Diethylaminoethyl-Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 10,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
935560448280881
description
average mol wt 10,000
description
average mol wt 500,000
description
average mol wt 150,000
description
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 500,000
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 40,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)