Przejdź do
01649
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Synonim(y):
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
eCl@ss:
32035490
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
535575470269658
description
average mol wt 40,000
description
average mol wt 3,000-6,000
description
average mol wt 70,000
description
average mol wt 150,000
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
nitrogen content, 2-5%
composition
-
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
mol wt
average mol wt 40,000
mol wt
average mol wt 3,000-6,000
mol wt
average mol wt 70,000
mol wt
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)