Przejdź do
02240
Adonitol
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Adonite, Ribitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
114,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
207-685-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720524
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
color
colorless
mp
101-105 °C
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
General description
Adonitol has similar properties like glycerol and is naturally found in Adonis vernalis.
Adonitol (Ribitol), a pentose alcohol, is metabolized to teicholic acids used in the cell walls of gram positive bacteria. Adonitol is often compared to other cell permeating molecules such as formamide, propanediol, and DMSO as a cryopreservation agent.
Application
Adonitol has been used as an internal standard for the quantification of polyribosyl ribitol phosphate using high pH anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC/PAD).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5502FLUH99C9A359
description
BioXtra, ≥99.0% (HPLC)
description
≥99%
description
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adonitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)