Przejdź do
03181
D-myo-Inositol 1,2,3,5,6-pentakis-phosphate
≥80% (HPLC)
Synonim(y):
L-myo-Inositol 1,2,3,4,5-pentakis-phosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H17O21P5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.06
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3+,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
CTPQAXVNYGZUAJ-UOTPTPDRSA-N
General description
Aluminum was shown to increase the activity of multiple inositol polyphosphate phosphatathase(MIPP) in hepatic mammalian cells. This cased a decrease in the MIPP substrate, Ins(1,2,3,5,6)P5.
Biochem/physiol Actions
The metabolite inositol is a precursor of inositides, which have an important impact on diverse areas of cellular regulation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)