Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-892-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131631
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
SMILES string
OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pyridinedicarboxylic acid is an in vitro and in cell inhibitor, as well as a known inhibitor of the histone lysine demethylases. 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to determine that ruthenium(II) complexes exert antimetastatic effects on several tumor cell lines in vitro, achieved mostly by the effect on cell adhesion, migration and angiogenesis. . 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to develop an assay that represents the first report of a RapidFire mass spectrometery assay for an epigenetics target.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Pyridinedicarboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?