Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 967,00 zł 821,95 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
231-539-1
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
821,95 zł
Cena katalogowa967,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥96% (TLC) | description 98% | description - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl | optical activity [α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]22/D −18°, c = 10 in 6 M HCl | optical activity - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?