Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32110208
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (calc. based on dry substance, NT) | description ≥97.0% (calc. based on dry substance, NT) | description ≥95.0% (dry substance, T) | description technical |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| impurities ~1 mol water | impurities ~1 mol water | impurities ≤15.0% water | impurities - |
| form powder | form - | form powder and chunks | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?