Przejdź do
06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O5 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1723818
Assay:
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
Form:
powder or crystals
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@](O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Citramalate is a biochemical intermediate known to be involved in several aspects of bacterial metabolism, including, among others, the anaerobic metabolism of glutamate via the methylaspartate pathway of Clostridium tetanomorphum.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27455
description
≥95.0% (GC)
description
≥95.0% (NT)
form
powder or crystals
form
solid
assay
4-9% (Lithium, ICP), ≥95.0% (GC)
assay
≥95.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)