Przejdź do
06880
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.09
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-692-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692927
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
fluorescence
λex >300 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI key
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Emmax: none
Other Notes
Competitive inhibitor of serine proteases; As a fluorescent probe for the active site of serine proteases
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857661A7155A8332
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
description
98%
description
saline suspension
description
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex >300 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder or crystals
form
crystals
form
saline suspension
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
98%
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)