The solubility of this product has not been determined. However, the cell culture tested (±)-α-Lipoic acid, product T1395, is soluble at 50 mg/mL in ethanol. Similar solubility is expected for this item. In addition, various sources indicate this compound is also soluble in DMSO, acetonitrile, and chloroform. This information has not been validated.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.33
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
48-52 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
Biochem/physiol Actions
Wykazano, że kwas (R)-(+)-α-liponowy znacząco zwiększa utlenianie pirogronianu, jednocześnie zmniejszając utlenianie kwasów tłuszczowych w hepatocytach szczurów. Efekty te sprawiają, że kwas R-(+)-α-liponowy jest obiecującą opcją leczenia cukrzycy typu II. Jest to biologiczny przeciwutleniacz o działaniu prooksydacyjnym, jego potencjał terapeutyczny jest szeroko badany, np. w leczeniu choroby Alzheimera.
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Analysis Note
tożsamość potwierdzona przez LC-MS
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description analytical standard | description 98% | description purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) |
| mp 48-52 °C (lit.) | mp 48-52 °C (lit.) | mp - | mp - |
| optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC) | optical purity - | optical purity ee: 96% (GLC) | optical purity enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas(R)-(+)-α-liponowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is REF 07039 Lipoic Acid soluble in?