Przejdź do
07066
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Synonim(y):
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
0,1 M TRIS-HCl pH 8,0 - 10% PEG 600,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)