Przejdź do
07077
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone
≥94% (HPLC)
Synonim(y):
p-Coumaroyl (S)-(−)α-amino-γ-butyrolactone, pC-HSL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO4
Masa cząsteczkowa:
247.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
color
white to off-white
mp
201.2 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(\C=C\C(=O)N[C@H]2CCOC2=O)cc1
InChI
1S/C13H13NO4/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)14-11-7-8-18-13(11)17/h1-6,11,15H,7-8H2,(H,14,16)/b6-3+/t11-/m0/s1
InChI key
CCIXZFJYFQJTGK-GQOHGMTASA-N
Application
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone, or pC-HSL, can be used to study microbiology, quorum sensing and signaling compounds. pC-HSL has been used to study the activity of the Rhodopseudomonas palustris p-coumaroyl-homoserine lactone-responsive transcription factor RpaR.
Biochem/physiol Actions
New type of bacterial, quorum sensing signal compound. Quorum sensing mechanism has been investigated in Rhodopseudomonas palustris, but the signal compound has been discovered in other bacteria such as Bradyrhizobium sp. or Silicibacter pomeroyi.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
510866822456395
description
≥94% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
optical activity
[α]/D -29±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
optical activity
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)