Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H48N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97% (CHN), 97%
suitability
suitable for suitability for complexometry
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C26H48N2O7S/c29-23(17-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-36)27-18-14-13-16-22(26(34)35)28(20-24(30)31)21-25(32)33/h22,36H,1-21H2,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)/t22-/m0/s1
InChI key
GIASYAZZSODPPA-QFIPXVFZSA-N
Application
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Currently available only in Europe.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?