Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł 436,05 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
436,05 zł
Cena katalogowa513,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1
InChI key
VVPRQWTYSNDTEA-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (TLC) | description analytical standard | description analytical standard | description ≥97.0% (TLC) |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤10% water | impurities ≤10% water | impurities ≤10.0% water | impurities ≤10% water |
| optical activity [α]/D -21±2°, c = 1 in H2O | optical activity [α]/D -21.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -23.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -15±2°, c = 1 in methanol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| format neat | format neat | format neat | format - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexanoyl-L-carnitine
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?