Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% 5-aminofluorescein
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC) | description - | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence - | fluorescence - |
| form powder | form powder | form solution |
| solubility DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble | solubility methanol: 5 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ~95% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminofluorescein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?