Przejdź do
08340
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2C(O)CH2CH2COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
EC Number:
226-679-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3690651
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (AT)
form
powder or crystals
impurities
≤1% water
color
white to faint beige
mp
~150 °C (dec.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤60 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in heme biosynthesis.
Other Notes
Substrate for the assay of γ-aminolevulinic acid dehydratase
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)