Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6670,00 zł 5669,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the conjugation of various substrates and their identification and quantification using biotin-binding fluorescent labels
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.5% (HPLC) | description 97% | description 97% | description - |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥96.5% (HPLC) | assay 97% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?