Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8KNO6S2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4835047
Aby zapytać o ten produkt 08657, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
assay
≥98.0% (T)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 310 nm; λem 450 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.[K+].Nc1ccc2cc(cc(c2c1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO6S2.K.H2O/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5H,11H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SHURQDDWGCOLFA-UHFFFAOYSA-M
Application
To label carbohydrates, this fluorescent reagent reacts with the reducing termini of oligosaccharids to form a Schiffs base, which can then be stabilized by reducing it with sodium cyanoborohydride.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?